Learn More
Fisherbrand™ Accesorio del sistema de aspiración al vacío Advantage, tubo de silicona
Diseñado para su uso con el sistema Advantage de aspiración por vacío Fisherbrand™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tubo de silicona
- 2 m de longitud
- Diámetro interno de 6 mm
- Grosor de pared, 3 mm
Los líquidos se pueden extraer fácilmente y con gran precisión de portaobjetos, placas de Petri, microplacas, recipientes de cultivo celular o recipientes similares mediante diferentes pipetas o puntas de vidrio que se conectan fácilmente al pipeteador HandVac.
Especificaciones
Sistema de aspiración de vacío Advantage | |
Tubo de silicona |