Learn More
Fisherbrand™ Accesorio del sistema de aspiración al vacío Advantage, frasco receptor
Diseñado para su uso con el sistema Advantage de aspiración por vacío Fisherbrand™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- Frasco de recogida de polipropileno de 4 litros
- Para sistema de aspiración Advantage Fisherbrand
- Incluye tapa, filtro en línea, tubo y conector de tubo de acoplamiento rápido
Los líquidos se pueden extraer fácilmente y con gran precisión de portaobjetos, placas de Petri, microplacas, recipientes de cultivo celular o recipientes similares mediante diferentes pipetas o puntas de vidrio que se conectan fácilmente al pipeteador HandVac.
Especificaciones
Sistema de aspiración Advantage | |
Frasco receptor |