Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, Fine Vacuum Control Packages
For vacuum control of fine vacuum applications, with continuous control range from atmosphere to fine vacuum (10-3 mbar). Complete package includes controller with fine vacuum gauge, an inline isolation valve, and accessories for connection via small flanges.
2810.00€ - 2940.00€
Especificaciones
Exactitud | ±15% |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 152 x 127 x 41 mm |
Requisitos eléctricos | 50 - 60 Hz |
Clasificación IP | IP 40 |
Incluye | Controlador con indicador de vacío fino, válvula de aislamiento en línea y accesorios para la conexión a través de bridas pequeñas. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16201762
|
VACUUBRAND™
20700101 |
Conexión de brida pequeña: KF DN 16 |
2810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16221762
|
VACUUBRAND™
20700111 |
Conexión de brida pequeña: KF DN 25 |
2940.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For vacuum control of all fine vacuum applications in chemical labs
- Continuous control range from 5 mbar to fine vacuum (10-3 mbar)
- Graphic user interface with integrated help function simplifies laboratory work
- Predefined applications save time and guarantee reproducible results
- Proprietary Pirani-type fine vacuum gauge offers superior chemical resistance and mechanical robustness
- Inline solenoid valve and sensor are automatically configured via the proprietary VACUU·BUS system
- Measurement principle: Thermal conductivity (Pirani), chemically resistant plastics / ceramics
- Application editor allows easy customization with simple drag-and-drop editing
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Especificaciones
±15% | |
50 - 60 Hz | |
Controlador con indicador de vacío fino, válvula de aislamiento en línea y accesorios para la conexión a través de bridas pequeñas. | |
40 °C | |
CEE/CH/UK/US/AUS/CN | |
0,6 kg |
152 x 127 x 41 mm | |
IP 40 | |
1 x 10-3 a 1000 Mbar | |
2 m (cable) | |
VSP 3000 | |
100/230 V |