Learn More
BD Vacutainer™ Venous Blood Collection Tubes: SST™ Serum Separation Tubes
Ideal for use in serum determinations in chemistry
Marca:  BD 367985
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15866161
  • 453.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Contienen sílice recubierta por pulverización y un gel polimérico para la separación del suero
  • Proporcionan un medio eficaz para la preparación de muestras de suero y ayudan a mejorar el flujo de trabajo del laboratorio
  • Los tubos marcados como Best Practice Formulary cumplen los exigentes requisitos de los instrumentos de diagnóstico complejos y las directrices clínicas actuales
  • Disponibles con tapón de tubo convencional dorado o con cierre de tubo Hemogard™ rojo/gris que evita el contacto humano con la sangre en el tapón o el borde del tubo
Los tubos evacuados simplifican la extracción de sangre
  • La sangre se extrae directamente de la vena en los tubos de recogida estériles evacuados
  • Solo se necesita una venopunción para extraer múltiples muestras
  • Los tubos pueden cambiarse mientras la aguja y el soporte de plástico permanecen en el brazo del paciente
  • Los tapones están codificados por colores
Tubos de plástico evacuados
  • Fabricados con tereftalato de polietileno (PET)
  • Proporcionan un entorno de trabajo más seguro para todo el personal (1) reduciendo el riesgo de rotura del tubo durante la manipulación; (2) eliminando la rotura cuando los tubos se centrifugan a velocidades más altas y (3) eliminando la rotura o el astillamiento de los bordes del tubo cuando se retira y se vuelve a introducir el tapón
  • Además de reducir las posibles lesiones, la reducción de las roturas de los tubos produce menos interrupciones en el flujo de trabajo y menos reelaboraciones de pacientes, lo que proporciona un funcionamiento diario más fluido
Tapones Hemogard™
  • Protección de seguridad diseñada para un manejo más seguro del tubo
  • El tapón de caucho está encastrado dentro del protector de plástico, por lo que cualquier gota que deje una aguja de extracción de sangre permanece aislada frente a un posible contacto
  • El protector está diseñado para proteger al personal del laboratorio frente al contacto directo con la sangre en el tapón o alrededor del borde exterior del tubo, así como de la dispersión de sangre al abrir el tubo
Especificaciones
Especificaciones
Gel de polímero/activador de sílice
Tradicional
Rojo/Gris
Para su uso en determinaciones de suero en química
Plástico
10 mL
16 x 125 mm