Learn More
BD Tubos de suero Vacutainer™
Used to obtain a serum sample. BD™ Vacutainer™ Serum Tubes are made of durable PET plastic with a Hemogard™ closure. It has silica particles added to trigger coagulation, and are marked CAT and CE.
187.00€ - 228.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de suero |
---|---|
Aditivo | Sílice |
Material | PET |
Tipo de tapón | Hemogard™ |
Color del tapón | Rojo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12947686
|
BD
367837 |
6 mL | 13 x 100 mm |
187.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12937686
|
BD
368975 |
4 mL | 13 x 75 mm |
228.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
In order to obtain serum samples from plastic tubes, the tube must have a coagulation activator added. As the plastic surface alone is insufficient to trigger the coagulation within an acceptable time, BD Vacutainer™ plastic serum tubes have silica particles added for this purpose.
- These tubes are marked with the acronym CAT (Clot Activator Tube)
- Recommended minimum time for coagulation from patients who have not been treated with anticoagulants is 60 minutes
- Centrifuging conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
Especificaciones
Tubo de suero | |
PET | |
Rojo | |
Bloque |
Sílice | |
Hemogard™ | |
Se utiliza para obtener muestras de suero | |
CE, CAT |