Learn More
BD Tubo de plasma de tereftalato de polietileno con tapón Vacutainer™ Hemogard
Achieves optimum anticoagulation by the use of pharmaceutical-grade Heparin. BD Vacutainer™ Heparin Plasma Tubes are made of durable PET plastic with a green Hemogard™ closure. Tubes in 2, 4, 6 and 10mL sizes are available with either Sodium heparin or Lithium heparin as an additive.
179.00€ - 519.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de plasma |
---|---|
Esterilidad | Sterile |
Para utilizar con (equipo) | Vacutainer™ Needle and Tube Holder |
Color del tapón | Verde |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para obtener muestras de plasma |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Aditivo | Material | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Aditivo | Material | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12977676
|
BD
367876 |
6 ml | Heparina de sodio | Tereftalato de polietileno | Hemogard |
179.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12957676
|
BD
367885 |
6 mL | Heparina de litio | PET | Hemogard™ |
519.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12967676
|
BD
367869 |
4 mL | Heparina de sodio | PET | Hemogard™ |
347.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12987676
|
BD
368480 |
10 mL | Heparina de sodio | Vidrio | Tradicional |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
BD Vacutainer™ Heparin Plasma Tubes for clinical chemistry are available with spray-dried sodium heparin or lithium heparin additive. Heparin acts as an anticoagulant as it develops an antithrombin complex. This complex inhibits thrombin and the activated factor X and thus prevents coagulation.
- The optimum anticoagulation is achieved by the use of 17 IU heparin per mL of blood (when the fill level is correct)
- The heparin is spray dried onto the inner walls of the tubes using a special procedure so that the additive is evenly distributed to achieve the best possible solubility
- For clinical chemistry, lithium heparin is generally preferred over sodium heparin
- Correct mixing (8-10 inversions) of the tube immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting
- Centrifugation conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
- The 10mL Sodium Heparin tube is made of glass and features a conventional closure
Especificaciones
Tubo de plasma | |
Vacutainer™ Needle and Tube Holder | |
Se utiliza para obtener muestras de plasma |
Sterile | |
Verde |