Learn More
BD Tubo de solución ACD de vidrio Vacutainer™ con tapón amarillo
Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre. El tubo de solución de ACD de vidrio BD Vacutainer™ con tapón amarillo contiene el citrato trisódico anticoagulante activo con ácido cítrico y dextrosa. Existen dos formulaciones de la solución ACD.
39.70€ - 80.25€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Amarillo |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre. |
Tipo de etiqueta | Papel |
Código de producto | Marca | Aditivo | Tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Aditivo | Tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15178988
|
BD
366645 |
Solución A de ACD | Convencionales | 8.5mL |
39.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15167014
|
BD
367756 |
Solución B de ACD | Hemogard™ | 6 mL |
80.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Los tubos BD Vacutainer™ ACD solo están disponibles en vidrio y se pueden identificar mediante un tapón amarillo (Hemogard™ o convencional). Contienen el anticoagulante activo Citrato Trisódico con Ácido Cítrico y Dextrosa en una de las dos formulaciones. La concentración de aditivos en cada solución es la siguiente:- ACD Solución A (tapón convencional)
- Citrato de sodio: 22,0 g/l
- Dextrosa: 24,5 g/l
- Ácido cítrico: 8,0 g/l
- Reactivo antimicótico (sorbato de K): 0,15 g/l
- Solución ACD B (tapón Hemogard™ )
- Citrato de sodio: 13,2 g/l
- Dextrosa: 14,7 g/l
- Ácido cítrico: 4,8 g/l
- Reactivo antimicótico (sorbato de K): 0,2 g/l
Especificaciones
Vidrio | |
Amarillo | |
Papel |
Estéril | |
Se utiliza para obtener muestras completas de plasma o sangre. |