Learn More
Buerkle™ Cuchara medidora de acero inoxidable V2A
Utilice esta cuchara de acero inoxidable Buerkle™ V2A como cuchara dosificadora en el laboratorio. También es adecuada para su uso con productos alimenticios
34.10€ - 68.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara medidora |
---|---|
Material | Acero inoxidable (V2A) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | AISI 304, V2A (1.4301) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10263330
|
Buerkle™
5370-0120 |
120 mL |
34.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10529700
|
Buerkle™
5370-0450 |
450 mL |
45.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10048472
|
Buerkle™
5370-1000 |
1000 mL |
64.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15400390
|
Buerkle™
5370-1500 |
1500 mL |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10568483
|
Buerkle™
5370-2000 |
2000 mL |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acero inoxidable V2A (1.4301)
- Esterilizables
- Resistentes:
- 1000 ml
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Cuchara medidora | |
Esterilizable en autoclave | |
AISI 304, V2A (1.4301) |
Acero inoxidable (V2A) | |
No estéril |