Learn More
Asecos™ V-MOVE-90 Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas with electronic open/close doors.
4637.50€ - 6704.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Cierre automático |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939541
|
Asecos™
3503500135103 |
5 estantes de 50 kg cada uno, insertos de 50 kg cada uno, sumideros de 13 l cada uno, Carga máxima de 240 kg |
6704.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916371
|
Asecos™
3508504035100 |
4 estantes de 50 kg cada uno, inserto de 50 kg, sumidero de 13 l, Carga máxima de 120 kg |
4637.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15826501
|
Asecos™
3508604135104 |
4 estantes de 50 kg cada uno, insertos de 50 kg cada uno, sumideros de 13 l cada uno, Carga máxima de 240 kg |
6662.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Optimum integration and use of space – with a depth of 86 cm, V-LINE cabinets now use the space next to laboratory fume cupboards and work benches that conventional hazardous material cabinets have left unused
- Fire resistance of 90 minutes
- Maximum comfort – vertical drawer technology allows access and visibility to all stored containers from both sides
- At the push of a button the vertical drawers open and close automatically
- Drawers glide softly and quietly out of and into the cabinet body without additional physical efforts
- The stop function of the vertical drawers detects resistances and eliminates the risk of being trapped
- No unauthorized use – doors lockable with cylinder lock and cabinets can be integrated by the customer into an existing master key system
- Locking status indicator (red/green) provided
- Always closed – serial automatic door closing after approx. 60 seconds with acoustic/visual signal before closing
- Possible interior equipment includes height-adjustable shelves, bottom collecting sumps and guard rail systems
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
- Robust construction and longevity – scratch-resistant outer body with powder-coated surface
- Ventilation – integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Cierre automático | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |