Learn More
UVP Sistemas de imagen PhotoDoc-It™
Capture, imprima y guarde imágenes en color para la documentación de geles básicos con este sistema de laboratorio compacto y económico. Los sistemas de imagen UVP™ PhotoDoc-It™ proporcionan una solución de adquisición de imágenes de bajo coste sin necesidad de película.
Marca: UVP 97-0274-14
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- La cámara digital a color tiene una resolución de 10 megapíxeles: el usuario puede ver las imágenes directamente en la cámara o en la pantalla LCD a color (opcional).
- La campana extractora de metal ligero proporciona un entorno compacto de cuarto oscuro.
- Las imágenes se guardan en la tarjeta de memoria de la cámara o se imprimen al instante en impresiones a color de bajo coste de 10,16 × 15,24 cm (4 × 6 pulg.) mediante la económica impresora fotográfica incluida.
- Se incluye un filtro de bromuro Ethidium™ para geles con tinción fluorescente (de 580 a 630 nm) dentro de la campana extractora y se pueden cambiar por tipos de filtro.
- Una cerradura con combinación protege la cámara del cuarto oscuro. La LCD mostrada en la imagen es un accesorio opcional. Dimensiones: 337 mm × 241 mm × 432 mm El sistema PhotoDoc-It es una solución de muy bajo coste para capturar, imprimir y guardar imágenes en color para la documentación de geles básicos sin necesidad de película.
Especificaciones
230V | |
EtBr rojo | |
432mm | |
337mm | |
302-365 nm | |
Sí | |
Imágenes de geles, imágenes colorimétricas, fluorescencia |
241mm | |
16MP | |
302-365 nm | |
LM-26 | |
1Pack | |
DigiCam 70 | |
Sistema de obtención de imágenes |