Learn More
UVP Modelos estándar de mercurio Pen-Ray
Las lámparas portátiles de descarga gaseosa de mercurio de baja presión son ideales para pequeñas aperturas en aplicaciones de calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia
290.00€ - 525.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Lámpara de mercurio |
---|---|
Accesorios necesarios | Cable de 41 cm y conector estándar de 2 clavijas |
Tensión | 800 V |
Para utilizar con (aplicación) | Para inserción en aperturas pequeñas para calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia |
Longitud (imperial) | 4-3/4 in. |
Código de producto | Marca | Diámetro de la lente (métrico) | Diámetro (métrico) | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la lente (métrico) | Diámetro (métrico) | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11739074
|
UVP
90-0004-01 |
9,5 mm | 12,7 mm | 254 nm |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11709074
|
UVP
90-0012-01 |
6,5 mm | 9,5 mm | 254 nm |
302.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11719074
|
UVP
90-0019-01 |
9,5 mm | 9,5 mm | 365 nm |
301.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11729074
|
UVP
90-0020-01 |
6,5 mm | 9,5 mm | 365 nm |
290.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Lámparas de UV de baja presión portátiles
- Ideales para inserción en aperturas pequeñas para calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia
- Funcionan a temperaturas e intensidades más bajas, lo que permite ofrecer una salida elevada y estable de hasta 5000 horas.
- Utilice lámparas de descarga gaseosa de mercurio de baja presión con construcción de cuarzo de calibre doble
- Los electrodos se ubican en el extremo para facilitar la instalación
- Intensidad relativa a 1.9 cm de distancia (3/4 pulg): 4400μw/cm2
- Longitud de onda: 254 nm
Specifications
Lámpara de mercurio | |
800 V | |
4-3/4 in. | |
1213 μw/cm2, 365 nm a 1,9 cm, con corriente CA para lámpara de 20 mA |
Cable de 41 cm y conector estándar de 2 clavijas | |
Para inserción en aperturas pequeñas para calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia | |
120,6 mm |