Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara ultravioleta compacta y portátil
Para su uso con lámparas de UV de 4 y 6 vatios.
15.70€ - 44.95€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tensión | Vataje | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tensión | Vataje | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12812979
|
UVP
34-0003-01 |
Lámpara UV de la serie EL, lámpara 3UV™, lámpara UV mini UVG-4, UVG-11, lámpara UV compacta UVGL-25, cabinas de visualización UV de tamaño medio y borradores DE-1 y DE-4 de Memorase™ | 115 V | 4 W | 254 nm |
33.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11902041
|
UVP
34-0013-01 |
Lámpara UV compacta de 4 vatios | 115 V | 6 W | 254 nm |
44.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11786832
|
UVP
34-0005-01 |
Lámpara UV serie EL, lámpara 3UV™, UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, lámpara UV compacta UVL-23RW y cabinas de visualización UV de tamaño medio | 230 V | 4 W | 365 nm |
15.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12862979
|
UVP
34-0034-01 |
Lámpara UV serie EL, lámpara 3UV™, lámpara UV precargable UVSL-26P, lámpara UV portátil y cabinas de visualización UV de tamaño medio | 230 V | 6 W | 365 nm |
28.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Para su uso con lámparas de UV de 4 y 6 vatios
Especificaciones
Tubo de lámpara UV |