Learn More
UVP Lámparas de inspección UV de alta intensidad Blak-Ray™ B-100AP: Cuadro de exposición
Para su uso con la lámpara Blak-Ray™ modelo B-100AP/R
Marca: UVP 76-0055-01
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Fabricadas con plástico resistente al calor
- La carcasa Cool-Touch™ permite a los usuarios manipular el cabezal de la lámpara durante un tiempo prolongado
- Incluye lámpara de onda larga de 100 vatios (365 nm) y base de lastre
- A 457 mm, produce un centro de irradiación UV muy intenso de aproximadamente 127 mm de diámetro
- El cabezal de la lámpara gira 360° cuando se conecta a la base
- El mango de agarre encaja en la base del transformador para facilitar el almacenamiento de la lámpara y el funcionamiento de la lámpara sin manos
Especificaciones
Cuadro de exposición | |
Fluorado de muestras pequeñas | |
Lámpara Blak-Ray™, modelo B-100AP/R | |
1 unidad |