Learn More
Eppendorf™ Paquete de rutina Uvette™
Utilice esta cubeta para obtener una excelente pureza, comodidad y precisión de análisis fotométrico. Los embalajes apropiados Eppendorf™ Uvette™ son desechables y disponen de una transmisión de la luz de entre 220 nm y 1600 nm. La ventana óptica situada en el interior evita los arañazos.
Marca: Eppendorf™ 0030106318
Detalles adicionales : Peso : 0.33840kg
Descripción
Utilice esta cubeta para obtener una excelente pureza, comodidad y precisión de análisis fotométrico. Los embalajes apropiados Eppendorf™ Uvette™ son desechables y disponen de una transmisión de la luz de entre 220 nm y 1600 nm. La ventana óptica situada en el interior evita los arañazos.
La forma exclusiva de la UVette combina dos longitudes de trayectoria de luz óptica para ofrecer mayor flexibilidad. Las UVette en paquetes de rutina son ideales para aplicaciones rutinarias. Estos paquetes permiten un almacenamiento seguro de las UVette en una caja resellable, a la vez que ofrece un cómodo acceso a cada cubeta para facilitar la carga.Plástico transparente de UV, libre de fluoropolímeros y otros hidrocarburos halogenados
Dos longitudes de trayectoria óptica integradas en una única cubeta: simplemente gire la UVette 90° para cambiar entre 10 mm y 2 mm
Especificaciones
Paquete de cubetas | |
Plástico transparente UV | |
2 mm o 10 mm | |
Biofotómetros y espectrofotómetros |
De 50 to 2000 μl | |
200/Paq. | |
De 220 nm a 1600 nm |