Learn More
Greiner Bio-One Microplaca para espectroscopia UV de 96 pocillos UV-STAR™
Para su uso en espectroscopía de UV. La microplaca de espectroscopía de UV de 96 pocillos Greiner Bio-One UV-Star™ se utiliza para la medición de la concentración de proteínas a 280 nm.
708.00€ - 900.00€
Especificaciones
BreakApart | No |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | Bolsas interiores de 10 |
Tipo de enlace | No adherente |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Material | Diseño del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Diseño del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10600942
|
Greiner Bio-One
655801 |
Copolímero de olefina cíclica, Cicloolefina | Chimenea |
900.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10781244
|
Greiner Bio-One
675801 |
Poliestireno | Media área |
708.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Ventana óptica de hasta 230 nm, ideal para ácidos nucleicos
Especificaciones
No | |
Bolsas interiores de 10 | |
Transparente | |
96 | |
Sí | |
40/caja |
8 x 12 | |
No adherente | |
Microplacas de 96 pocillos | |
No estéril | |
Espectroscopía de UV | |
127,8 x 85,5 x 11,5 mm |