Learn More
Vilber Lourmat Protector facial con protección de rayos UV
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo de producto:
Protector facial con protección de rayos UV
Description
- Radiación UV
- Curvas espectrales de tubos
- 254nm = UV-C
- Alto poder bactericida transmitido solo a través del cuarzo
- 312nm = UV-B
- 365 nm = UV-A
- Versión BLB llamada «luz negra» o «luz de madera», tubo negro sin luz visible
- Protección del usuario imperativa independientemente de la longitud de onda emitida
- Protector facial con protección de rayos UV que protege completamente la cara
- Para trabajar en mesa de luz
Specifications
Descripción | Protector facial con protección de rayos UV |
Tipo de producto | Protector facial con protección de rayos UV |
Modelo | Máscara de protección de rayos UV MP-80 |