Learn More
Vilber Lourmat™ Soporte para lámpara UV
Soporte de mesa óptimo y robusto para lámparas ultravioleta de 4/8 W
97.00€ - 235.00€
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11840240
Ver documentos Detalles de la promoción
Vilber Lourmat
9130 2003 1
Lámpara UV 4/8 W
222.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
11850240
Ver documentos Detalles de la promoción
Vilber Lourmat™
9130 2001 1
Lámpara UV portátil de 4/8 W
97.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
11726678
Ver documentos Detalles de la promoción
Vilber Lourmat™
9130 2004 1
Lámpara UV de 15 W
235.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soporte para lámparas UV de 4/8 W
  • Lámpara de doble longitud de onda
  • 254/365 nm de intensidad 
  • Lámpara de 2 x 6 W
  • M, 2 soporte de mesa