Learn More
Thermo Scientific™ UV-C
Marca:  Thermo Scientific™ 51900642
1145.34 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.89100kg
Código de producto. 10895571
  • 1590.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Lámpara UV para PSM Safe y MaxiSafe 2020
• lámpara UV 'irradiación cruzada', 2 tubos en cada tabique lateral
Especificaciones
Especificaciones
UV-C
Certificados
Ver productos accesorios