Learn More
Cole-Parmer™ Indicadores de presión de uso general
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
8.95€ - 12.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
---|---|
Exactitud | 3-2-3 % a escala completa |
Tipo de pantalla | Analógico |
Tipo de producto | Manómetro de uso general |
Para utilizar con (aplicación) | Indicadores de alta calidad y bajo coste diseñados para procesos industriales |
Código de producto | Marca | Intervalo de presión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de presión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11739829
|
Cole-Parmer™
68355-18 |
De 0 a 15 psi |
12.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11759829
|
Cole-Parmer™
68355-22 |
De 0 a 60 psi |
11.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11749829
|
Cole-Parmer™
68355-20 |
De 0 a 30 psi |
10.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11769829
|
Cole-Parmer™
68355-24 |
De 0 a 100 psi |
9.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11779829
|
Cole-Parmer™
68355-26 |
De 0 a 160 psi |
8.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11799829
|
Cole-Parmer™
68355-30 |
De 0 a 300 psi |
8.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Especificaciones
Conformidad CE | |
Analógico | |
Indicadores de alta calidad y bajo coste diseñados para procesos industriales | |
3,17 mm NPT(M), inferior |
3-2-3 % a escala completa | |
Manómetro de uso general | |
0.1 in. NPT(M), Lower |