Learn More
OHAUS™ Kit de interfaz USB
Para utilizar con básculas de recuento compactas Ranger 3000, Ranger Count 3000 y la báscula Valor 7000.
Marca:  OHAUS™ 30037449
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 15175073
  • 74.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Includes: Placa USB para PC, cable, CD, botón de presión, cuatro tornillos, manual de instrucciones
Descripción
Descripción
Solución única al problema de conectar una báscula a un ordenador con un USB
Requisitos del sistema
  • PC con Windows 98™ , Windows 98SE ™ , Windows ME ™ , Windows 2000 ™ , Windows XP ™ o Windows 7 ™
  • Puerto USB disponible
Especificaciones
Especificaciones
Básculas de recuento compactas Ranger Count 3000 y Ranger 3000
Chino, Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX)
Kit de interfaz USB
Placa USB para PC, cable, CD, botón de presión, cuatro canales
Cables y kits de interfaz