Learn More
Sal sódica de uridina-5'-difosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled Protein Receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via Guanine Nucleotide Exchange Factors (GEF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal sódica de uridina-5′-difosfato se utiliza en estudios sobre biosíntesis de ácido nucleico (ARN) y señalización celular. La UDP es un nucleótido que tras la fosforilación a UTP se convierte en un sustrato para enzimas como ARN polimerasa(s) y GTPasas. Estas enzimas están involucradas en una amplia gama de aplicaciones, desde la síntesis de ARN hasta la regulación de receptores acoplados a proteínas (GPCR) y moléculas de señalización celular como la señalización Rho mediante factores de intercambio de nucleótidos de guanina (GEF).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Uridine-5'-diphosphate disodium salt |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 8817400 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | disodium 1-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-({[hydroxy(phosphonatooxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only