Learn More
Invitrogen™ Urea Nitrogen (BUN) Colorimetric Detection Kit
Assay Urea Nitrogen (BUN) levels in Serum, Plasma, Urine, Saliva and Tissue Culture Media.
Marca: Invitrogen™ EIABUN
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
Includes: Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Descripción
El kit de nitrógeno ureico (BUN) (para uso exclusivo en investigación) es un ensayo colorimétrico diseñado para la detección y cuantificación del nitrógeno ureico en muestras de suero, plasma, orina, saliva y medios de cultivo tisular.
Este kit completo listo para usar incluye placas transparentes de 96 pocillos, estándar de nitrógeno ureico y otros componentes para realizar el ensayo. Para utilizar este kit se necesita un lector de microplacas de 96 pocillos capaz de leer la absorción óptica a 450 nm.
Características de rendimiento
• Tipo de ensayo: kit de detección colorimétrica
• Tipos de muestras: muestras de suero, plasma, orina, saliva y medios de cultivo tisular
• Sensibilidad: 0,030 mg/dL
• Intervalo de curva estándar: 0,156–10 mg/dL
• Reactividad: independiente de la especie
Antecedentes
La urea es un subproducto del metabolismo proteico del hígado y, por lo tanto, los riñones la eliminan de la sangre. La urea se filtra libremente a través de los glomérulos, pero los túbulos renales la reabsorben según el flujo. Cuanto mayor sea el flujo, mayor será la cantidad de nitrógeno ureico que se filtra de la circulación y se elimina a través de los riñones. El nitrógeno ureico es idéntico en todas las especies, por lo que este kit permite medir el nitrógeno ureico de otros orígenes que no sean humanos.
Principio del ensayo
El kit de detección colorimétrica de nitrógeno ureico (también llamado BUN) está diseñado para medir cuantitativamente el nitrógeno ureico en una variedad de muestras. Se proporciona un estándar de nitrógeno ureico para generar una curva estándar para el ensayo; todas las muestras deben leerse en la curva estándar. Las muestras se mezclan con los reactivos de color A y B y se incuban a temperatura ambiente durante 30 minutos. El producto coloreado se lee a 450 nm.
Especificaciones
Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote. Almacenar entre 2 y 8 °C. |
|
Lector de microplacas | |
Sin genes | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Kit de detección | |
Sin genes | |
2 × 96 pruebas | |
Nitrógeno ureico (BUN) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.