Learn More
Miele Professional™ Cestillo superior
Cestillo superior A 100 para una carga óptima de módulos de inyectores o insertos
Marca: Miele Professional™ 9862320
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
Descripción
- Cestillo superior con dos conexiones de módulo
- Para sujetar hasta 2 módulos de inyectores o insertos
- Cierre automático de las conexiones cuando no se utilizan
- Altura de carga con módulo con soportes de plástico de 190 mm
- Holguras: ancho de 489 mm, longitud de 440 mm
Especificaciones
Cestillo de lavadora de laboratorio | |
Lavadoras de laboratorio PG 8583/PG8593 | |
141 x 528 x 525 mm |
Cestillo superior para módulos | |
Dos tubos de acoplamiento, válvulas de acoplamiento autosellantes |