Learn More
Idex Frits: Stainless Steel
Marca: Idex A-100X
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Especificaciones
0,64 cm | |
0,24 cm | |
Acero inoxidable |
0,094 in | |
2 µm |
Marca: Idex A-100X
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
0,64 cm | |
0,24 cm | |
Acero inoxidable |
0,094 in | |
2 µm |