Learn More
Cytiva Paquete de columna sin etiquetar
Combina el intercambio de cationes y aniones con la cromatografía de exclusión por tamaños para purificación de la mayoría de las proteínas sin etiquetar o nativas
Marca:  Cytiva 29497631
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.04500kg
Código de producto. 17099213
  • 816.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El paquete contiene columnas de intercambio iónico (IEX) HiTrap™ Capto Q ImpRes (1 x 1 ml) y Capto SP ImpRes (1 x 1 ml) para una purificación eficaz en el primer paso
  • Obtenga una alta pureza final con HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR: una columna de cromatografía de exclusión por tamaños (SEC) con un amplio intervalo de fraccionamiento de Mr 5000 a ∼ 250 000 para proteínas globulares
  • Incluye instrucciones con orientación y consejos para empezar rápidamente
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de columna sin etiquetar
1 kit
4°C a 30°C
Purificación de la mayoría de las proteínas sin etiquetar o nativas
Columna HiTrap&Trade; Capto Q ImpRes (1 x 1 ml), columna de intercambio iónico (IEX) Capto SP ImpRes (1 x 1 ml) y columna de cromatografía de exclusión por tamaños HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Untagged package
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.