Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua sin agitación JB Academy
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. (La tapa se vende por separado.) La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
678.40€ - 1065.30€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de controlador | Digital |
Certificaciones/conformidad | DIN 58966 |
Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 95°C |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Capacidad (métrico) | Capacidad calorífica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Capacidad (métrico) | Capacidad calorífica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15107025
|
Grant Instruments™
JBA18 |
590 mm | 18 L | 1400 W (230V) 1050 W (120V) |
1065.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15167015
|
Grant Instruments™
JBA5 |
215 mm | 5 L | 350 W (230V y 120V) |
678.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10505515
|
Grant Instruments™
JBA12 |
380 mm | 12 L | 800 W (230V) |
768.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Una opción ideal para escuelas e institutos que requieren un baño de agua básico, fácil de utilizar y de calidad. Bandeja en la base incluida de serie. La gama JBA consta de tres modelos: 5 l, 12 l y 18 l.
- Temperatura ambiente: de + 5 °C a 98 °C
- Protección de muestras configurable por el usuario y bloqueo térmico fijo
- Tapa de policarbonato y bandeja en la base: mejoran el rendimiento y reducen la evaporación/pérdida de energía
- Garantía estándar de 3 años
Información de órdenes
Lid is sold separately.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
DIN 58966 | |
Acero inoxidable |
Digital | |
Ambiente +5° a 95°C |