Learn More
Greiner Bio-One Puntas de filtro estériles universales para Gilson™ P1000
Evita la contaminación con líquidos y aerosoles durante el proceso de pipeteo.
Marca: Greiner Bio-One 740288
Detalles adicionales : Peso : 1.62000kg
Descripción
- Minimiza el peligro de contaminación cruzada no deseada
- Actúa como barrera fiable contra la transferencia o los aerosoles en eje de la pipeta
- Se puede utilizar con todas las pipetas estándar
- Mantener los límites de tolerancia estipulados para las puntas de pipeta
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
Radiación | |
Sí |
Con filtro | |
Blanco | |
Anthos™ New Line, Costar™ Onepette™, Eppendorf™ Research™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital, Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P200, Pipetas Human™ | |
PP (polipropileno) |