Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Shoecovers with Printed Chevron Sole
Made of polypropylene with a latex sole, these shoecovers provide the slip-resistance you need when walking on smooth floors.
67.15€ - 83.75€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Dimensiones (L x An) | 400 x 170 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Industrial |
Material | Polypropylene, Latex |
Tamaño | Universal |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17720159
|
Kolmi Hopen™
H10020 |
Azul |
67.15€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17710159
|
Kolmi Hopen™
H10019 |
White |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Sole with 'herringbone' print
- Elastic ankles
- Polypropylene with latex sole
- Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Especificaciones
ISO 9001 | |
Industrial | |
Universal | |
Yes | |
No |
400 x 170 mm | |
Polypropylene, Latex | |
40 g/m2 | |
500 Pk. |