Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitador universal digital SM30 B
Funciona con un movimiento de agitación horizontal. El agitador universal horizontal digital SM30 B Edmund Bühler GmbH™ es ideal para altas cargas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles. La amplia variedad de sistemas de gradillas garantiza una fijación óptima de diferentes recipientes.
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 6102 000
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Ideal para mezclar cargas pesadas o medios difíciles
- Ofrece una amplia gama de sistemas de gradillas para garantizar una fijación óptima de diferentes recipientes.
- Movimiento de vaivén (horizontal)
- Velocidad de agitación: De 15 a 300 rpm
- Recorrido: 30mm
- Tiempo de ejecución: programable/continuo
- Carga máxima: 30kg
- Tamaño de plataforma: 560 x 400mm
Especificaciones
30 mm | |
De 15 a 300 rpm | |
De 5 °C a 50 °C | |
610 mm | |
45 kg | |
Agitador horizontal SM 30 B | |
Altas cargas, funcionamiento continuo, mezcla de medios difíciles | |
Programable/continuo |
30 kg | |
230 V | |
160 mm | |
680 mm | |
Control programable | |
Digital | |
De vaivén (horizontal) |