Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Marca:  Thermo Scientific™ 236019
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10462902
  • 269.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) abrazadera para microplacas
  • (2) pinzas de matraces de 25 ml
  • (2) pinzas de matraces de 50 ml
  • (2) pinzas de matraces de 125 ml
  • (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
  • (4) pinzas de matraces de 500 ml
  • (2) pinzas de matraces de 1 l
  • (2) pinzas de matraces de 2 l
  • Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
Especificaciones
Especificaciones
2800 mL
Abrazaderas para matraces
Abrazadera para matraces Fernbach de 2800 ml
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico