Learn More
Fisherbrand™ Rollo de papel de pH universal
Proporciona una calidad óptima y lecturas fiables. Las tiras de papel con indicador de pH Fisherbrand™ se suministran en rollos de plástico que garantizan la estabilidad a largo plazo y la protección contra muchas influencias externas.
33.45€ - 34.00€
Especificaciones
Formato | Rollo |
---|---|
Cantidad | 4 bobinas |
Tipo | Papel de pH |
Longitud (métrico) | 5 m |
Anchura (métrico) | 7 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Price | Quantity & Availability | |||||
15920872
|
Fisherbrand™
|
De 1 a 11 |
34.00€
4 unidades |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15930872
|
Fisherbrand™
|
De 1 a 14 |
33.45€
4 unidades |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Listo para su uso
- Fabricado con papel filtro de alta calidad
- Los colores de las escalas de color se mezclan especialmente para combinar perfectamente con el color de reacción de los papeles indicadores
Specifications
Rollo | |
Papel de pH | |
7 mm |
4 bobinas | |
5 m |