Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Sumerja el papel indicador en el líquido que debe comprobar durante unos segundos; a continuación, retírelo de la solución de prueba y compare los colores resultantes con la escala de color impresa en la tapa
- Se suministra en un rollo dispensador de 5 m
- Dos rangos de pH disponibles: de 1 a 14 y de 1 a 11
Spezifikation
De 1 a 14 | |
Medición del pH | |
Rollo dispensador de 5 m | |
Tiras indicadoras |