Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.01620kg
Description
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Gama económica de pH de 0 a 14
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Specifications
De 5 a 9 | |
1 rollo | |
5 m |
Rollo | |
Grado 911 | |
7 mm |