Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Se suministra con una tabla de colores para determinar el cambio de color.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05940kg
Descripción
- Rollo dispensador con tiras indicadoras de 5 m de largo
- Intervalo de pH de 1 a 14
- 4/pack
Especificaciones
De 1 a 14 | |
Tabla de color | |
5 m |
Rollo dispensador | |
4/paq. |