Learn More
Indicador universal, rango de pH de 4 a 10, para mediciones de pH, Fisher Chemical™
34.27 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
34.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
34.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Descripción
Indicador universal, rango de pH 4-10, para medición de pH
Especificaciones
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Universal indicator, pH range 4-10
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol