Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: en rack, estériles
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
83.00€ - 108.81€
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Formato Gradilla
Estilo de punta Universal
Envase Gradilla
Graduated
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10649321
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
4864
De 1 a 200 μl Natural
83.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10266721
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
9032
De 100 a 1000 μl Azul
108.81€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10766672
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
4860
De 1 a 200 μl Amarillo
85.77€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido
  • Las puntas de 1 a 200 μl están graduadas en 10, 50 y 100 μl
  • Las puntas de 100 a 1000 μl están graduadas en 250, 500, y 1000 μl
  • Opción de versiones estériles o no estériles
  • Las puntas en gradillas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
––
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Universal
Gradilla
Gradilla