Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural azul Universal™ serie 87-665
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes de inmersión
- El caucho natural al 100 % ofrece sensibilidad con una excelente resistencia a la tracción
- El algodón puro es suave, no irritante y cómodo
- Protección contra líquidos y productos químicos
Aplicaciones:
- Tareas ligeras de montaje
- Refinado de aceite y gasolina
- Limpieza
- Manipulación de productos químicos
- Refinado de productos químicos
Especificaciones
Material de la parte posterior | Látex de caucho |
Material del manguito | Látex de caucho natural |
Coating Material | Látex de caucho natural |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 9 |
Modelo | 87-665 |
Grosor (métrico) | 0,4 mm |
Guantes con puño de color | Azul |
Estilo de puño de los guantes | En zigzag |