Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de algodón unisex
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
L
XL
2XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 106.68 a 111.76 cm
De 124 a 129 cm
Entre 101,6 y 104,14 cm
Entre 116,84 y 121,92 cm
Entre 91,44 y 96,52 cm
Descripción
- Unisex
- Algodón puro
- Abrochado frontal oculto
- Algodón de 305 g 2 heritage 3111
- Sin marcado CE
Especificaciones
Tipo | Bata de poliéster para laboratorio |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Carbono |
Color | Blanco |
Modelo | Fiel |
N.º de bolsillos | 3 |
Tamaño del tórax (métrico) | De 124 a 129 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, con abertura en la espalda para facilitar el movimiento |
Incluye | Tres bolsillos plastones |