Learn More
Heidolph instruments Arcos circulares Unimax 2010
Modelo grande que acepta una capacidad de carga 10 kg para un alto procesamiento de muestras que incorpora una órbita de agitación de 20 mm que realiza un movimiento suave para muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer.
Marca: Heidolph instruments 542-10020-00
2320.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.48000kg
Descripción
- Modelo grande que acepta una capacidad de carga de 10 kg para un alto procesamiento de muestras
- La órbita de agitación de 20 mm realiza un movimiento suave para muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en la pantalla digital de 20 a 400 rpm
- Aumente el procesamiento de muestras con el accesorio multinivel opcional para una variedad de tamaños de recipientes
- Un temporizador de procesos digital permite el funcionamiento sin supervisión y se puede ajustar de 1 a 120 minutos.
Especificaciones
10 mm | |
De 30 a 500 rpm | |
230 V | |
Arco circular Unimax 2010 |
5 kg | |
230 V | |
Agitador |