Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Uniflo, membrana de celulosa regenerada
Ofrece una compatibilidad general con una amplia gama de disolventes acuosos y no acuosos. El filtro de jeringa Uniflo Whatman™, membrana de celulosa regenerada, es una unidad de filtro hidrófilo desechable que es mecánicamente estable con baja unión de proteínas, además de bajos niveles extraíbles para minimizar la contaminación.
578.00€ - 1430.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 0,65 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11304570
|
Cytiva
10463862 |
13 mm | 0,45 μm | 500 |
890.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11324570
|
Cytiva
10463875 |
13 mm | 0,2 μm | 1000 |
1430.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11334570
|
Cytiva
10463876 |
13 mm | 0,45 μm | 1000 |
1415.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12502006
|
Cytiva
10463462 |
25 mm | 0.45 μm | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11394560
|
Cytiva
10463852 |
13 mm | 0,2 μm | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11344560
|
Cytiva
10463453 |
25 mm | 0,2 μm | 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11354560
|
Cytiva
10463463 |
25 mm | 0.45 μm | 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los filtros de jeringa Whatman Uniflo son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar una filtración limpia a partir de pequeños volúmenes de hasta 10 ml (filtros de 13 mm) o 100 ml (filtros de 25 mm).
- Combina una calidad superior con una eficacia económica
- Disponible con diferentes tipos de membrana con una carcasa de polipropileno sobremoldeado
- Una gama de tamaños y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de la aplicación de filtración
- Impresión de inyección de tinta individual en el filtro para facilitar la identificación
- Embalado en una caja de plástico reciclable, limpia y compacta para optimizar el espacio de sobremesa
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Luer Lock hembra | |
Cajas de plástico reciclables resellables | |
Filtro de jeringa UNIFLO |
Celulosa regenerada | |
0,65 cm2 | |
Hidrófilo | |
Slip Luer macho | |
67,5 psi |