Learn More
QIAGEN Perforadores Unicore, 6,00 mm
Perforador manual para la extracción de discos de muestra de tarjetas FTA. Minimiza el riesgo de contaminación cruzada de muestras entre las tarjetas.
Marca:  QIAGEN WB100082
Detalles adicionales : Peso : 0.25380kg
Código de producto. 13404607
  • 530.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Perforador UniCore 
  • La punta de corte de acero inoxidable (que va de 1,0 a 6 mm) permiten el corte manual, la recuperación y la expulsión controlada del punzón FTA. 
  • Diseñado para minimizar la contaminación y el arrastre entre las muestras cuando se sigue un procedimiento de limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Tarjetas FTA, tarjetas de elución FTA y el dispositivo EasiCollect
25 perforadores
De 1 a 6 mm
Perforación manual
0,03/0,2 pulg