Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower
Floor mounted unheated emergency safety shower, suitable for use in all applications.
535.26€ - 970.44€
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17702358
|
Hughes
HSHS0018GS |
Acero inoxidable |
970.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17712358
|
Hughes
HSHS0018GV |
Acero galvanizado |
535.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Floor mounted unheated emergency safety shower
- ANSI compliant model ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating
- Delivers the ANSI recommended 76 liters per minute of potable water
- Available with either galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Especificaciones
Suelo | |
Ducha de seguridad |