Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora de agitación analógica Undergrad, 230 V
Ajuste de temperatura real y control de agitación preciso en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de sobremesa y de almacenamiento. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control, con una luz de advertencia de calor que permanece encendida aunque la unidad está desenchufada.
482.00€ - 565.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Características de seguridad | La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada |
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo | Agitador de placas calefactoras |
Forma | Cuadrada |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Material de la placa superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Material de la placa superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17312681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-60 |
De 0 °C a 325 °C | Aleación de aluminio recubierta |
482.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17302681
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-58 |
De 0 °C a 450 °C | Cerámica de vidrio |
565.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
- El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
- Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
- La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad está desenchufada
- La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
- La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
- Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
- Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
- Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
- La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
230 V | |
50 Hz | |
Cuadrada | |
15 L | |
3 años |
La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada | |
Agitador de placas calefactoras | |
Estilo UE | |
De 100 a 2000 rpm |