Learn More
Köttermann Armario bajo mesa para bases y ácidos
Fabricado en polipropileno duradero, este armario bajo mesa para bases y ácidos está diseñado para soportar las condiciones agresivas producidas por los vapores ácidos corrosivos.Las bandejas de extracción herméticas a líquidos ofrecen un acceso sencillo a la vez que minimizan los riesgos para la salud y la seguridad.
1035.00€ - 3837.20€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Polipropileno |
Modelo de puerta | Con bisagras, Cajón |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de ácido y base |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Configuración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Configuración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17302179
|
Köttermann
377-0022 |
520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 2 tiradores | Sin ventilador de ventilación |
1245.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17322179
|
Köttermann
377-0024 |
520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 extraíble | Sin ventilador de ventilación |
1102.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17332169
|
Köttermann
377-0015 |
515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 cajón para recipientes | Sin ventilador de ventilación |
1489.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17332159
|
Köttermann
377-0005 |
515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 cajones | Sin ventilador de ventilación |
1378.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17342169
|
Köttermann
377-0016 |
515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 cajón para recipientes | Sin ventilador de ventilación |
1489.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17342159
|
Köttermann
377-0006 |
515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 2 cajones | Sin ventilador de ventilación |
1378.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17392159
|
Köttermann
377-0011 |
515 x 900 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador |
3397.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17352169
|
Köttermann
377-0017 |
515 x 900 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación |
2358.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17352159
|
Köttermann
377-0007 |
515 x 900 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación |
2438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17302169
|
Köttermann
377-0012 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador |
3482.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17362169
|
Köttermann
377-0018 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación |
2438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17362159
|
Köttermann
377-0008 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación |
2517.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17312169
|
Köttermann
377-0013 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador |
3556.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17372169
|
Köttermann
377-0019 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación |
2517.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17372159
|
Köttermann
377-0009 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación |
2602.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17322169
|
Köttermann
377-0014 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador |
3837.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17382169
|
Köttermann
377-0020 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación |
2798.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17382159
|
Köttermann
377-0010 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación |
2888.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17312179
|
Köttermann
377-0023 |
520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 extraíble | Sin ventilador de ventilación |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17392169
|
Köttermann
377-0021 |
520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 salidas de extracción | Sin ventilador de ventilación |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables, con ácidos y bases separados
- Estructuras de armario y bandejas de extracción fabricadas con polipropileno resistente
- Cajones herméticos a líquidos sobre tiras de PTFE de baja fricción con tope de extracción
- Eliminación de vapores agresivos mediante ventilación opcional con ventilador externo
- Cierres y bisagras resistentes a la corrosión
- Ideales para su instalación en campanas de vapor de altas prestaciones
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Con bisagras, Cajón | |
Almacenamiento de ácido y base |