Learn More
Harvard Biochrom Densitómetro de 10 células Ultrospec™
Mide la densidad de las células en suspensión a 600 nm/OD600
Marca: Harvard Biochrom 80211630
Detalles adicionales : Peso : 1.48500kg
Descripción
- Pequeño, portátil y fácil de usar, el instrumento puede medir las tasas de crecimiento de E. coli, otras bacterias y levaduras
- Funciona con pilas y es portátil para su uso donde realmente se cultivan las células
- Utiliza una fuente LED junto con una fibra óptica avanzada
- Portátil; acepta tubos o celdas de plástico, desechables
- Se puede emplear fácilmente en cabinas de incubación, bajo condiciones anaeróbicas y en otras áreas del laboratorio donde se cultiven células
- Los derrames se pueden limpiar fácilmente de la superficie suave y el área de compartimento celular se puede lavar con formaldehído o con óxido de etileno para su esterilización
- Descargue los resultados a un PC o impresora para facilitar la recuperación y el almacenamiento de datos
- Salida de serie con memoria de 99 posiciones
- Dispositivo compacto de bajo mantenimiento
- Las baterías recargables ofrecen casi un mes de uso sin cable
No se recomienda su uso con líneas de células de mamíferos.
Especificaciones
>±0,05 | |
Medidor de densidad | |
Measuring Cell Density |
LED | |
RS232 |