Learn More
Cole-Parmer™ Cartuchos de filtro de aplicación ultrapura
Tolerante a una exposición acumulada de 10 horas. Los filtros también se pueden desinfectar con agentes químicos compatibles.
151.00€ - 650.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones ultrapuras |
---|---|
Tipo | Cartuchos de filtro de aplicación ultrapura |
Longitud (imperial) | 10 pulg |
Longitud (métrico) | 25,4 cm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11767203
|
Cole-Parmer™
06479-36 |
Cartucho de filtro de polipropileno con doble extremo abierto, 1,2 µm |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706119
|
Cole-Parmer™
06479-40 |
Cartucho de filtro de polipropileno con doble extremo abierto, 5 µm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11716119
|
Cole-Parmer™
06479-48 |
Cartucho de filtro de PTFE con doble extremo abierto, 0,1 µm |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11726119
|
Cole-Parmer™
06479-52 |
Cartucho de filtro de PTFE con doble extremo abierto, 0,2 µm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estos cartuchos son esterilizables en autoclave a 121 °C y esterilizables en línea a 125 °C en ciclos de hasta 30 minutos.
- Tolerante a una exposición acumulada de 10 horas.
- Los filtros también se pueden desinfectar con agentes químicos compatibles.
- Adecuado a 82 °C y a 10 psid.
- Los cartuchos cumplen con las directrices del título 21 CFR de EE. UU. sobre el contacto repetido con alimentos y cumplen con las directrices sobre plásticos a 121 °C de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Aprueban la prueba de citotoxicidad de elución MEM.
- Los extractos acuosos contienen menos de 0,25 UE/ml.
- Fabricados de microfibras de vidrio borosilicatado adheridas a resina que no lixivian sustancias que alteran el sabor.
- Cumplen con la norma NSF 53 para la reducción de quistes.
- Ideal como prefiltros para proteger los sistemas de filtro de membrana/OI.
- Cartuchos de nailon multicapa.
- Se componen de dos membranas de nailon plisadas con la parte superior que actúa como prefiltro para aumentar la vida útil y la eficiencia del cartucho.
- Cartuchos de microfibra de vidrio
- Fabricados de microfibras de vidrio borosilicatado adheridas a resina que no lixivian sustancias que alteran el sabor. Cumplen con la norma NSF 53 para la reducción de quistes. Ideal como prefiltros para proteger los sistemas de filtro de membrana/OI.
- Cartuchos de polipropileno (PP).
- Fibra de PP de alta pureza unida térmicamente. Económicos para medios químicamente inertes con alta capacidad de carga de suciedad. Adecuados para filtración de aire/gas; aceptados por la FDA. Hidrófobos; premojados antes de la filtración de líquidos.
- Cartuchos de PTFE plisados
- Limpie la sala con soldadura térmica en lugar de adhesivos o aditivos. Ideales para las aplicaciones de filtración de líquidos o aire/gas más agresivas. Hidrófobos; premojados antes de la filtración de líquidos.
- Cartuchos semiconductores
- Membrana de PES de una capa sobre un núcleo de PP. Cada uno se enjuaga con agua de alta pureza para lixiviar menos de 5 ppb de COT y menos de 5 ppb de trazas metálicas. Ideal para cualquier aplicación química o de agua desionizada de alta pureza.
Especificaciones
Aplicaciones ultrapuras | |
Cartuchos de filtro de aplicación ultrapura | |
10 pulg | |
25,4 cm |