missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Tubos de MC Ultrafree
Marca: Merck UFC3000TB
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Especificaciones
Transparente | |
Eliminación de partículas y precipitados de muestras acuosas y algunas muestras basadas en disolventes, incluidas las soluciones de proteínas y ácidos nucleicos | |
12 000 g (de 1 a 4 min.)– | |
Tubo de recogida de filtrado | |
40 mm |
No estéril | |
Polipropileno | |
1000/pack | |
1,5 mL | |
10,6 mm |