Learn More
IKA™ Dispersor T 50 Digital ULTRA-TURRAX™
Ofrece un intervalo amplio de velocidad de 500 a 10 000 rpm, que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños.
Marca: IKA™ 0003787000
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Potente instrumento de dispersión para volúmenes de 0,25 a 30 l (H2O) con pantalla de velocidad digital
- Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
- Operaciones reproducibles debido a la velocidad constante incluso con cambios en viscosidades
- Control electrónico de velocidad.
- Protección contra sobrecarga eléctrica
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
- Arranque suave
- Pantalla de código de errores
Especificaciones
Dispensador digital | |
220/240 V | |
50/60 Hz | |
De 250 ml a 30 l | |
355 mm | |
LED | |
T 50 ULTRA-TURRAX™ | |
5000 mPas |
De 600 rpm a 10000 rpm | |
220/240 V, 50/60 Hz, 1100 W | |
1100 W | |
139 mm | |
115 mm | |
Dispersión a altas velocidades periféricas con diámetros de rotor pequeños | |
1 unidad | |
5,76 kg |