Learn More
Thermo Scientific™ Dispensación de agua ultra pura y grifos de corte
Utilice estos grifos de PVC con agua de alta pureza. Disponible con la boquilla recta o en ángulo, para su uso con los sistemas SDI (detrás de los depósitos).
Marca: Thermo Scientific™ 50155456
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilice estos grifos de PVC con agua de alta pureza. Disponible con boquilla recta o en ángulo, el dispensador de agua ultra pura y los grifos de corte Thermo Scientific™ se utilizan con sistemas SDI, detrás de los depósitos.
- Para su uso con agua de alta pureza
- Disponible con boquilla recta o en ángulo (90°)
- Material: PVC
Especificaciones
Salida de agua pura, recta | |
Salida de dispensación de agua ultrapura | |
PVC | |
50 mm |
Sistemas SDI, salida de agua pura | |
Tuerca de unión R 1,9 cm (0,75 pulg) | |
120 mm | |
50 mm |