Learn More
Corning™ Placas de adherencia ultrabaja
La superficie exclusiva de hidrogel unido de manera covalente es hidrófila y de carga neutra
609.17€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Redondo |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10010582
|
Corning™
3261 |
60 mm | 21 cm2 |
609.17€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La superficie se ha diseñado para mantener las células en un estado suspendido, sin fijación. Reducen considerablemente la unión de las proteínas de fijación y de suero, lo que minimiza la propagación y la fijación celular.
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Evita diferenciación mediada por fijación en células madre
- Evita la división de células dependientes de anclaje
- Minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
- Biológicamente inertes, no citotóxicos y no degradables
- Poliestireno virgen ópticamente transparente
- Altura: 15 mm
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
Información de órdenes
Estériles; envasadas en manguitos de cinco.
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
20/Cajas de cartón |
Sí | |
Redondo | |
Sí | |
Redonda | |
Fijación ultrabaja | |
Tapa | |
5/Paq. |